Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™
Descripción
Includes
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfection Reagent is one of our first-generation, cationic-lipid transfection reagents formulated for the transfection of DNA into eukaryotic cells. Lipofectamine™ Transfection Reagent is a trusted, value reagent with many years of cited use in thousands of publications and with many cell lines.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine® obtendrá:
• Un reactivo de uso probado en aplicaciones de alto rendimiento
• Un reactivo fiable para establecer líneas de células estables
• Un reactivo que funciona bien con el reactivo PLUS™ para obtener una mayor expresión de proteínas
Una tecnología probada
Nuestros reactivos de marca Lipofectamine® han sido reconocidos como la gama de reactivos de transfección más citados, con decenas de miles de citas desde su lanzamiento en 1993 El reactivo de transfección Lipofectamine® no es una excepción al constituir un reactivo de confianza para una amplia gama de líneas celulares. Cuando se utiliza en combinación con el reactivo PLUS™, se ha demostrado que el reactivo de transfección Lipofectamine® funciona bien con células como BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblastos, queratinocitos, HT-29, MRC-5 y SK-BR3.
Una alternativa de «valor» para el ADN plasmídico
Un legado así conlleva el compromiso de proporcionar los mejores reactivos para todos los científicos y laboratorios, independientemente de sus capacidades de financiación. El reactivo de transfección Lipofectamine® es una alternativa económica para la transfección de ADN plasmídico en células eucariotas con un protocolo simplificado. Para conseguir unos resultados óptimos en una amplia variedad de condiciones de transfección de ADN plasmídico, recomendamos el reactivo Lipofectamine® LTX, debido a su equilibrio óptimo de potencia y baja citotoxicidad. El reactivo de transfección Lipofectamine® 2000 se recomienda si realiza transfecciones de una amplia gama de líneas de células o si desea transfectar ARN.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada unidad contiene uno o más viales de reactivo. Almacenar de 2–8 °C. Se garantiza la estabilidad del reactivo de transfección Lipofectamine™ durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas, células primarias, células difíciles de transfeccionar |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Lipofectamine |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Cantidad | 1 mL |
| Mostrar más |