Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12333563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 mL
15 mL
Tamaño de la unidad:
750 microlitros
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12333563 0,1 ml cada uno
10514953 0,75 ml 750 microlitros
10601435 1,5 mL cada uno
12323563 0,3 mL cada uno
12343563 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12333563 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 13778100
Proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip.
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip. Lipofectamine™ RNAiMAX es una formulación exclusiva lipídica catiónica específica de ARNi diseñada específicamente para el envío de ARNip y miARN en todos los tipos de células.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX obtendrá:
  • Eficacia de transfección superior que requiere menores concentraciones de ARNi y da como resultado una reducción génica más eficaz con una cantidad mínima de efectos inespecíficos
  • Fácil optimización debido a una citotoxicidad mínima a través de un intervalo de concentración de 10 veces el reactivo de transfección
  • Eficacias de transfección superiores para reproducciones y antagonistas de ARNmi
  • Compatibilidad con una amplia variedad de tipos celulares que proporciona el enfoque más versátil de todos los experimentos de silenciamiento génico
  • Un protocolo simple y rápido para unos resultados uniformes y reproducibles
    Elevada reducción génica en una amplia gama de células
    El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX transfecta una amplia gama de tipos de células (consulte la figura). Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficiencia del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX conducen a los altos niveles de reducción génica necesarios para lograr resultados convincentes.
    Transfecciones sencillas, de alto rendimiento
    Solo tiene que mezclar el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX con ARNip, agregarlo a sus células, incubarlo y medir la reducción génica. Su sencillez y velocidad combinadas con la alta eficacia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX la opción ideal para las transfecciones de ARNsi de alto rendimiento. Las condiciones de transfección pueden establecerse fácilmente para sistemas automatizados o robóticos utilizados en tales aplicaciones.
    Encuentre un protocolo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX optimizado para su línea de células.
  • Información de órdenes
    Condición de envío: Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene un vial de reactivo. Almacenar de 2–8 °C.
    Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Tipo de muestra ARNip, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (ARBhc, miR), ARNi, ARNmi
    Transfection Technique Transfección basada en lípidos
    Para utilizar con (aplicación) Transfección
    Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
    Línea de productos Lipofectamine
    Tipo de producto Reactivos para transfección
    Cantidad 0,1 ml
    Compatible con suero
    Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo