Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagent
Código de producto. 11583137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11583137 15 ml 15 ml
1 options
Código de producto. 11583137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15338500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11860.00€
    11385.65€ / 15 ml
    Ahorro 474.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Cada unidad contiene un vial de reactivo Lipofectamine LTX (15 ml).
Equilibra la potencia y la suavidad de las células, lo que resulta en eficiencias y viabilidades de transfección altas
El reactivo Lipofectamine LTX es una solución avanzada para la expresión génica tanto en tipos celulares cotidianos como complejos. Ningún otro reactivo de transfección específico del ADN plasmídico puede igualar la eficacia, comodidad y delicadeza del reactivo Lipofectamine LTX para la transfección de líneas de células primarias, complejas y sensibles. El reactivo Lipofectamine LTX se sintetiza a partir de componentes 100 % libres de origen animal, por lo que permite validar fácilmente la ausencia de enfermedades zoonóticas, como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o virus, en experimentos de investigación o estirpes celulares.
  • Transfecte una amplia variedad de tipos celulares, como células primarias, complejas y sensibles, con una alta eficacia
  • Combine la elevada eficacia de transfección con la máxima viabilidad celular (>90 %)
  • Protocolos optimizados: protocolos rápidos y sencillos definidos para la mayoría de las estirpes celulares
  • Reactivo eficaz para generar líneas de células estables
  • Transfectar células primarias eficazmente
  • Rendimiento superior en células complejas
  • Amplia compatibilidad con estirpes celulares
  • Transfección estable
  • Protocolo compatible con suero, sencillo y rápido
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Sin material de origen animal
Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene un vial de reactivo Lipofectamine™ LTX (15 ml). Almacenar de 2–8 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivo LTX
Cantidad 15 ml
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo