Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 CD Transfection Reagent
Código de producto. 10194622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10194622 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10194622 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12566014
Formulación patentada libre de material de origen animal, definida químicamente para transfectar ácidos nucleicos en células eucariotas
Estos reactivos permiten transfectar con gran eficacia una amplia variedad de tipos de células, como líneas adherentes, de suspensión, de insectos y endoteliales, así como cultivos primarios. Todos los reactivos de transfección incluyen protocolos simplificados para proporcionar la máxima comodidad y facilidad de uso en numerosas aplicaciones, incluidas las aplicaciones de alto rendimiento.
  • La más alta eficacia de transfección en muchos tipos y formatos de células
  • La formulación libre de origen animal garantiza que los cultivos de células de mamíferos y los procesos de bioproducción estén libres de materiales de origen animal
  • Los complejos de DNA-Lipofectamine 2000 CD se pueden añadir directamente a las células del medio de cultivo
  • No es necesario extraer complejos ni cambiar o añadir el medio después de la transfección, pero los complejos pueden eliminarse pasadas entre cuatro y seis horas
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, síntesis de ADNc directamente desde las células
Información de órdenes
Condición de envío: Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente
Contenido y almacenamiento Cada reactivo debe almacenarse a entre 2 y 8 °C tras la recepción. Se garantiza la estabilidad de los reactivos durante seis meses si se almacenan adecuadamente.
Tipo de célula Líneas de células establecidas
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1 ml
Compatible con suero
Condiciones de envío Hielo húmedo