Learn More
Invitrogen™ Caldo base LB
Código de producto. 11528866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11528866 2,5 kg cada uno
11538866 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11528866 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12780029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    349.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.35€
    3% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recomendado para el mantenimiento general y el crecimiento de E. coli
  • El caldo base LB tiene una menor concentración de sal que el caldo base Luria
  • Formulación para un litro: 10 g de SELECT Peptone 140, 5 g de extracto de levadura SELECT y 5 g de NaCl
Clonación, transformación
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Frasco
Tipo de medios LB
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 2,5 kg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.