Learn More
Invitrogen™ Agar LB, polvo (agar Lennox L)
Formulación por litro: 10 g de peptona 140 SELECT, 5 g de extracto de levadura SELECT, 5 g de cloruro de sodio, 12 g de agar SELECT
Marca: Invitrogen™ 22700025
119.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli | |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli | |
Temperatura ambiente |
Temperatura ambiente | |
LB | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.