Learn More
Invitrogen™ IPTG
Código de producto. 10397642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10397642 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10397642 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15529019
Es un inductor de actividad β-galactosidasa en bacterias y es adecuado para usarse con X-gal o bluo-gal para detectar actividad de genes lac en procedimientos de clonación.
Funcionamiento
El IPTG se une con el represor lac y lo libera del operador lac, permitiendo así la transcripción de genes en el operón lac, tales como la codificación genética de la β-galactosidasa.
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IPTG (isopropil β-D-tiogalactopiranósido)
Contenido y almacenamiento Contiene 1 g de IPTG, polvo. Almacenar a -20 °C.
Formato Bottle
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Polvo