Learn More
Invitrogen™ Cepa de levadura INVSc1 S. cerevisiae
Descripción
The S. cerevisiae strain INVSc1 is a fast-growing strain ideal for expression. INVSc1 has the following genotype:
INVSc1: MATa his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52 MAT his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepa de levadura |
| Cepa bacteriana o de levadura | INVSc1 |
| Línea de células | Levadura |
| Especie | S. cerevisiae |
| Cantidad | 1 punción |