Learn More
Invitrogen™ imMedia™ Growth Medium, agar, kanamycin
Descripción
Includes
El medio de crecimiento imMedia se proporciona en una caja de 20 sobres. Cada sobre contiene suficientes reactivos para preparar 200 ml de medio líquido o de 8 a 10 placas de agar.
- Contiene todo lo necesario para preparar placas con poca sal de medio LB o de agar, ahorrando horas de tiempo de preparación del medio
- No es necesario pesar ni mezclar los componentes de medios
- No es necesario esterilizar en autoclave
- No es necesario esperar a que los medios se enfríen antes de añadir antibióticos
Bioproducción, Clonación, Transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Kanamicina |
| Contenido y almacenamiento | Cada tipo de medio de crecimiento imMedia™ se proporciona en una caja de 20 sobres. Cada sobre contiene suficientes reactivos para preparar entre 8 y 10 placas de agar estándar de 100 mm2. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante doce meses si se almacenan correctamente. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de medios | LB, medios de preparación rápida (por ejemplo imMedia™) |
| Método de preparación | Micro-ondas |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Tipo de producto final | Placas de agar |
| Incluye | Kanamicina |
| Material | Reactivos en polvo |
| Mostrar más |