Learn More
Invitrogen™ imMedia™ Growth Medium, agar, ampicillin, X-gal/IPTG
Descripción
Includes
El medio de crecimiento imMedia se proporciona en una caja de 20 sobres. Cada sobre contiene suficientes reactivos para preparar 200 ml de medio líquido o de 8 a 10 placas de agar.
- Contiene todo lo necesario para preparar placas con poca sal de medio LB o de agar, ahorrando horas de tiempo de preparación del medio
- No es necesario pesar ni mezclar los componentes de medios
- No es necesario esterilizar en autoclave
- No es necesario esperar a que los medios se enfríen antes de añadir antibióticos
Bioproducción, Clonación, Transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Ampicilina |
| Contenido y almacenamiento | Cada tipo de medio de crecimiento imMedia™ se proporciona en una caja de 20 sobres. Cada sobre contiene suficientes reactivos para preparar entre 8 y 10 placas de agar estándar de 100 mm2. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante doce meses si se almacenan correctamente. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de medios | LB, medios de preparación rápida (por ejemplo imMedia™) |
| Método de preparación | Micro-ondas |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Tipo de producto final | Placas de agar |
| Incluye | Ampicilina |
| Material | Reactivos en polvo |
| Mostrar más |