Learn More
Invitrogen™ S. cerevisiae Hansen BY4741
Código de producto. 10119542
Cambiar vista
Click to view available options
S. cerevisiae Hansen BY4741
Código de producto.
10119542 S. cerevisiae Hansen BY4741
1 options
Código de producto. 10119542 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95400.BY4741
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para clonación y transformación
Las cepas Hansen de S. cerevisiae son las cepas de levadura parental de las que derivan las deleciones.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura Hansen BY4741