Learn More
Invitrogen™ S. cerevisiae Hansen BY4730
Código de producto. 10149252
Cambiar vista
Click to view available options
S. cerevisiae Hansen BY4730
Código de producto.
10149252 S. cerevisiae Hansen BY4730
1 options
Código de producto. 10149252 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 95400.BY4730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para clonación y transformación
Las cepas Hansen de S. cerevisiae son las cepas de levadura parental de las que derivan las deleciones.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente