Learn More
Invitrogen™ Pichia EasyComp™ Transformation Kit
Descrizione
Includes
Reactivos suficientes (soluciones I, II y III) para 6 preparaciones de células competentes. Cada preparación celular competente produce suficientes células para 20 transformaciones.
- Las células competentes pueden congelarse para su uso futuro, con lo que se minimizan los residuos
- Las células competentes se pueden preparar en menos de 30 minutos
- Las soluciones de preparación y transformación de células competentes están optimizadas para su uso con Pichia pastoris, se proporcionan listas para usar y se han sometido a pruebas para garantizar resultados
Clonación, sistemas de expresión de Pichia pastoris, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis/transformación/expresión de levadura
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Kit de transformación Pichia |
| Contenido y almacenamiento | El kit de transformación de Pichia EasyComp™ contiene suficientes reactivos (soluciones I, II y III) para realizar 6 preparaciones de células competentes. Cada preparación celular competente produce suficientes células para 20 transformaciones. Almacene las soluciones I y III a +4°C. Almacene la solución II a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Clase de organismo diana | P. pastoris |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | EasyComp |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.