Learn More
Invitrogen™ Human Cot-1 DNA™-Fluorometric QC
Código de producto. 10002532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10002532 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10002532 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15279101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Cot-1 DNA™-Fluorometric QC humano se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA.
La cuantificación mediante fluorometría proporciona una mayor precisión de los datos
Cot-1 DNA-Fluorometric QC humano es ADN de placenta con un tamaño predominante de 50 a 300 bp y enriquecido para secuencias de ADN repetitivas como los miembros de la familia Alu y Kpn (1,2). La cuantificación de Cot-1 DNA™ mediante fluorometría proporciona datos de concentración más precisos de productos de mayor peso molecular, lo que lo hace beneficioso para ciertos experimentos de matrices genómicas, como CGH de matrices de BAC. Cot-1 DNA™-Fluorometric QC humano suprime los elementos repetitivos prevalentes durante la hibridación, mejorando los resultados.
CGH de matrices, Análisis celular, Adquisición de imágenes celulares, ChIP con micromatrices de ADN, Biología de la cromatina, Hibridación «in situ» de fluorescencia, Genotipado y análisis de expresión génica, Perfiles genómicos y genotipos, Hibridación «in situ» (ISH), Análisis de micromatrices, ARNi, Epigenética e investigación de ARN sin codificación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto QC ADN
Contenido y almacenamiento Cot-1 DNA™-Fluorometric QC humano se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente.
Tipo de reactivo Cot-1 DNA
Condiciones de envío Hielo seco
Especie Humano
Línea de productos Cot-1 DNA
Para utilizar con (aplicación) Hibridación no específica de bloque