Learn More
Invitrogen™ Homozygous Diploid Complete Set
Código de producto. 10410065
Cambiar vista
Click to view available options
Juego completo diploide homocigoto
Código de producto.
10410065 Juego completo diploide homocigoto
1 options
Código de producto. 10410065 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95401.H1R3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de ocho laboratorios norteamericanos y ocho laboratorios europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project.
Cada clon de deleción de levadura se suministra como cultivo por punción en agar levadura peptona dextrosa (YPD) con Geneticin™ (G418).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bibliotecas Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de ocho laboratorios norteamericanos y ocho laboratorios europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project.
Tipo de cultivo Cultivo por punción en agar de levadura de peptona y dextrosa (YPD) que contiene Geneticin™ (G418)