Learn More
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit with SuperScript™ III RT and Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit for Sequencing
Código de producto. 10700004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10700004 1 Kit 5 ml
1 options
Código de producto. 10700004 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L150202
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Técnica RACE avanzada (amplificación rápida de extremos de ADNc) que mejora la eficiencia de la amplificación de extremos de ADNc de longitud completa de 5 y 3.
El kit GeneRacer está disponible con la transcriptasa inversa (RT) SuperScript III para obtener una amplificación mejorada del extremo 5 de longitud completa del ARNm largo y complejo. La parte de ARNasa H de RT SuperScript III se ha mutado para evitar la disociación de ARNm durante la síntesis de ADNc. Esto aumenta el tamaño y la producción de ADNc. RT SuperScript III es más termoestable que las RT naturales. Esto permite la transcripción inversa a altas temperaturas, lo que relaja la estructura secundaria de plantillas complejas y permite que la síntesis de ADNc se complete.
  • Genera ADNc de transcritos de al menos 10 kb de longitud
  • Obtener el extremo 5 de longitud completa de transcritos raros en menos de 30 copias por célula
  • Clonar los extremos 5 y 3 de longitud completa para construir la secuencia de ADNc completa
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Método de clonación Zero Blunt TOPO
Contenido y almacenamiento Cada kit GeneRacer™ contiene la caja GeneRacer™, una caja de RT, columnas S.N.A.P.™ y un kit de clonación TOPO™. El GeneRacer™ y la caja RT contienen suficientes reactivos para cinco reacciones de ADNc más una reacción de control y cebadores para 50 reacciones de PCR. En la caja de GeneRacer™ se incluyen las enzimas CIP, TAP, ligasa de ARN T4 y sus tampones, el oligonucleótido de ARN GeneRacer™ (predividido y liofilizado), cebadores GeneRacer™ y cebadores Nested, inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™, fenol/cloroformo, glucógeno de mejillón, agua esterilizada y controles. Almacenar a – 20 °C. La caja de RT SuperScript™ III incluye RT SuperScript™ III, tampón de primera cadena 5X, DTT, ARNasa H, cebadores aleatorios, cebador de oligo(dT) GeneRacer™ y mezlca dNTP. Almacenar a – 20 °C. La caja de RT AMV clonada incluye RT AMV clonada, tampones de primera cadena 5X, DTT, ARNasa H, cebadores aleatorios, cebador de oligo(dT) GeneRacer™ y mezlca dNTP. Almacenar a - 80 °C. Una bolsa separada contiene diez columnas de purificación de gel S.N.A.P.™ para productos de PCR purificadores de gel. Almacenar a temperatura ambiente. El kit de clonación TOPO™ de 10 reacciones para secuenciación contiene dos cajas. Almacene la caja de clonación TOPO™ a -20 °C. Almacene la caja de E. coli competente a -70 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Transcripción inversa
Incluye Cada kit GeneRacer contiene la caja GeneRacer, una caja RT, columnas S.N.A.P. y un kit de clonación TOPO. El GeneRacer y la caja RT contienen suficientes reactivos para cinco reacciones de ADNc más una reacción de control y cebadores para 50 reacciones de PCR. En la caja de GeneRacer se incluyen las enzimas CIP, TAP, ligasa de ARN T4 y sus tampones, el oligonucleótido de ARN GeneRNA (predividido y liofilizado), cebadores GeneRacer y cebadores Nested, inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT, fenol/cloroformo, glucógeno de mejillón, agua esterilizada y controles. La caja SuperScript III RT incluye SuperScript III RT, 5X tampón de primera cadena, DTT, RNasa H, cebadores aleatorios, cebador de oligo(dT) GeneRacer y mezlca dNTP. La caja AMV RT clonada incluye AMV RT clonada, 5X tampones de primera cadena, DTT, RNasa H, cebadores aleatorios, cebador de oligo(dT) GeneRacer y mezlca dNTP. Una bolsa separada contiene diez columnas de purificación de gel S.N.A.P. para productos de PCR purificadores de gel. Almacenar a temperatura ambiente. El kit de clonación TOPO de 10 reacciones para secuenciación contiene dos cajas. E. coli competente.
Línea de productos GeneRacer, SuperScript, TOPO, Zero Blunt
Tipo de producto Kit de clonación
Cantidad 1 Kit
Vector pCR4Blunt-TOPO