Learn More
Invitrogen™ GeneCatcher™ gDNA Blood Kit, 3-10 mL
Descripción
Includes
Microesferas magnéticas GeneCatcher, proteasa, tampón de proteasa, tampones de lisis y lavado GeneCatcher y tampón de elución GeneCatcher.
El kit de sangre de ADNg ChargeSwitch™ de 3 - 10 ml utiliza tecnología basada en microesferas magnéticas para la extracción rápida y eficiente de ADN genómico (ADNg) de sangre humana, incluyendo muestras de sangre archivadas o mal almacenadas, sin el uso de centrifugación
- Protocolo rápido de tres pasos
- Validado para la automatización
- Ideal para cualquier aplicación posterior de su elección
- Protocolo fácil de usar
- Solución flexible para proyectos de genotipado y biobancos a gran escala
- Rendimiento mejorado en aplicaciones posteriores
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de sangre (gran escala, > 1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de ADNg GeneCatcher™ incluyen gránulos magnéticos GeneCatcher™, proteasa, tampón de proteasa, tampones de lisis y lavado GeneCatcher™ y tampón de elución GeneCatcher™. Todos los componentes de los kits de sangre de ADNg GeneCatcher™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteasa a +4 °C y los componentes restantes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante seis meses si se almacenan correctamente. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, técnica de Southern, secuenciación, pruebas forenses |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Escala preparativa | > 1 ml de muestras de sangre (a gran escala) |
| Línea de productos | GeneCatcher |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN genómico |
Para uso exclusivo en investigación. no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.