Learn More
Invitrogen™ Gateway™ Vector Conversion System with One Shot™ ccdB Survival Cells
Descripción
Includes
Casetes de marco de lectura Gateway A, B y C.1, control positivo pENTR™-gus y células ccdB Survival.
- Casete de Gateway que contiene sitios de recombinación de attR que flanquean el gen ccdB (1) y el gen de resistencia al cloranfenicol que son clonados de extremo a romo en un sitio de clonación múltiple de cualquier vector ccdB
- Las células competentes Survival 2 permiten la propagación de vectores Gateway que contienen el gen ccdB.
- Tres casetes para construir un vector de destino en el marco de lectura correcto; cada casete tiene un sitio de restricción único para distinguir fácilmente los casetes y la detección de la orientación correcta
Clonación, clonación de Gateway, sistemas de conversión vectorial Gateway
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de conversión de vectores |
| Contenido y almacenamiento | El sistema de conversión vectorial Gateway™ contiene los casetes de marco de lectura Gateway™ A, B y C.1, control positivo pENTR™-gus y células Survival One Shot™ ccdB. Almacene el ADN a -20 °C y las células competentes a -80 °C. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Cloranfenicol (CmR) |
| Cepa bacteriana o de levadura | ccdB Survival™ 2 |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | One Shot |