Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™/Zeo Vector
Descripción
Includes
Vector pDONR/Zeo 6 μg, liofilizado en tampón TE, pH 8.0; 1,25 ml de Zeocin. El Zeocin se suministra como una solución de 100 mg/ml en agua desionizada y estéril.
- Diseñado para crear clon de entrada después de PCR con cebadores personalizados modificados con attB
- Con el clon de entrada, recombine el gen de interés en una variedad de vectores de expresión adaptados para su uso en la tecnología Gateway
- El producto PCR se clona de forma direccional con eficacias típicas de >99 %
- El vector pDONR/Zeo tiene un origen de plásmido pUC para alta producción de plásmidos y sitios de secuenciación M13 universales para la facilidad de uso
Clonación, clonación Gateway
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vector de expresión de destino del sistema Gateway |
| Contenido y almacenamiento | Vector pDONR™/Zeo 6μg, liofilizado en tampón TE, pH 8.0. pDONR™/Zeo también se suministra con 1.25 ml de Zeocin™. El Zeocin™ se suministra como una solución de 100 mg/ml en agua desionizada y estéril. Al recibirlo, conserve el vector pDONR™/Zeo a -20°C y el Zeocin™ a -20°C, protegido de la luz. |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Vector | pDONR |
| Línea de productos | Gateway, pDONR |