Learn More
Invitrogen™ Vector Gateway™ pDONR™221
Código de producto. 11568706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11568706 6 μg 1 set
1 options
Código de producto. 11568706 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12536017
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vector pDONR221 6 μg, liofilizado en tampón TE, pH 8,0.
Permite una clonación rápida de uno o más genes en prácticamente cualquier sistema de expresión de proteínas.
  • Diseñado para crear clon de entrada después de PCR con cebadores personalizados modificados con attB
  • Con el clon de entrada, recombine el gen de interés en una variedad de vectores de expresión adaptados para su uso en la tecnología Gateway
  • El producto PCR se clona de forma direccional con eficacias típicas de >99 %
  • Clonación rápida, eficaz y direccional de productos de PCR
  • Versatilidad para utilizar cualquier enzima de amplificación
  • Clonación sin necesidad de endonucleasas de restricción o ligasa
  • Selección de clones de entrada con kanamicina o Zeocin™
  • Además, los vectores pDONR221 y pDONR™/Zeo tienen origen de pUC para una alta producción de plásmidos y sitios de secuenciación M13 universales para facilitar su uso
Clonación, clonación Gateway
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vector de expresión de destino del sistema Gateway
Contenido y almacenamiento Vector pDONR221™ 6μg, liofilizado en tampón TE, pH 8.0. Tras su recepción, conservar a -20°C.
Método de clonación Gateway
Cantidad 6 μg
Vector pDONR
Línea de productos Gateway, pDONR