Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™15 Vector
Código de producto. 11558666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11558666 6 μg 6 microgramos
1 options
Código de producto. 11558666 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11802014
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase™ y tampón de reacción.
Vectores de destino para la expresión en célula de E. coli, insecto, levadura o mamífero, así como para la producción de proteína nativa o proteínas de fusión N o C-terminal
  • Los vectores de destino tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon UltimateRF.
Expresión bacteriana, clonación, clonación Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Promotor T7
Tipo de producto Vector de expresión
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Etiqueta de proteína Etiqueta GST
Método de clonación Gateway
Cantidad 6 μg
Vector pDEST, vectores Gateway T7
Línea de productos Gateway