Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli and PureLink™ Kit
Descripción
Includes
Vector pCR8/GW/TOPO, dNTP, solución salina, agua estéril, primers de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y primers de PCR, E. coli TOP10 químicamente competente, E. coli químicamente competente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19. El kit de minipreparación de plásmidos PureLink Quick contiene tampón de resuspensión, ARNasa A, tampón de lisis, tampón de preparación, tampón de lavado, tampón de TE, columnas de centrifugación y tubos recuperación y lavado.
- El vector pCR™8 TOPO TA contiene un MCS mínimo, para que secuencie más inserto y menos vector
- Los sitios att patentados hacen que el vector pCR™8 sea la forma más sencilla de crear un clon de entrada, lo que facilita el acceso mediante la clonación de recombinación Gateway a una variedad de vectores de expresión sin la tediosa subclonación, lo que supone un valioso ahorro de tiempo de investigación
- El kit pCR™8/GW/TOPO TA Cloning incluye E. coli de rápido crecimiento que reduce el tiempo de clonación
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Sitios de cebadores de secuenciación a 55 bp del sitio de inserción
- Gen de resistencia a la espectinomicina para una sólida selección en E. coli
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para una sencilla escisión de insertos
Clonación, clonación Gateway, clonación de PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Método de clonación | TOPO™ con Gateway™ |
| Contenido y almacenamiento | Vector pCR™8/GW/TOPO™, dNTP solución salina, agua estéril, primers de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y primers de PCR, E. coli TOP10 químicamente competente One Shot™, E. coli químicamente competente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19. El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick contiene tampón de resuspensión, ARNasa A, tampón de lisis, tampón de preparación, tampón de lavado, tampón de TE, columnas de centrifugación y tubos recuperación y lavado. Almacenar todos los componentes del kit PureLink™ a temperatura ambiente. Almacenar la E. coli One Shot™ a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| N.º de reacciones | 20 preps |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación de TA |
| Cantidad | 20 preparaciones |
| Vector | pCR |