Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli
Código de producto. 10286662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10286662 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10286662 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K252020
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vector pCR8/GW/TOPO listo para su uso y adaptado a TOPO, dNTP, solución salina, agua estéril, primers de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y primers de PCR, E. coli químicamente competente Mach1-T1R, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19.
Ofrece una clonación rápida, eficaz y fiable en varios vectores de destino para multitud de aplicaciones
  • Una clonación TOPO TA rápida de 5 minutos produce 95 % de recombinantes
  • Salientes 3'-T para simplificar la clonación de productos de PCR amplificados con Taq
  • Las células MachI de crecimiento rápido acortan el tiempo de clonación
  • Sitios de primers de secuenciación situados cerca del sitio de inserción de clonación, para que secuencie más inserto y menos vector la primera vez
  • Gen de resistencia a la espectinomicina para una sólida selección en E. coli
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para una sencilla escisión de insertos
Clonación, clonación Gateway, clonación de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación TOPO™ con Gateway™
Contenido y almacenamiento El kit pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning contiene el vector pCR™8/GW/TOPO™ listo para su uso y adaptado a TOPO™, dNTP, solución salina, agua estéril, cebadores de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y cebadores de PCR, E. coli químicamente competente One Shot™ Mach1™-T1R, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19. Almacenar la E. coli One Shot™ a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente
N.º de reacciones 20 reactions
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación de TA
Cantidad 20 reacciones
Vector pCR