Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST47 Vector
Código de producto. 11538696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
11538696 6 μg 6 microgramos
1 options
Código de producto. 11538696 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12281010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase™ adecuada y tampón de reacción.
Diseñado para la expresión constitutiva y de alto nivel en una variedad de líneas de células de mamíferos
  • Etiqueta GFP Ciclo 3 C-terminal para la detección rápida de proteína recombinante
  • Promotor de citomegalovirus (CMV) para una expresión de alto nivel
  • Sitios attR para clonación Gateway que permite la recombinación con fragmentos flanqueados por attL.
  • Gen de resistencia a la neomicina para una selección estable
  • Gen de resistencia a la ampicilina y origen de replicación de pUC para la selección y el mantenimiento en E. coli
Clonación, expresión constitutiva, clonación Gateway, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor CMV
Tipo de producto Vector de expresión de destino del sistema Gateway
Gen marcador GFP (ciclo 3)
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Etiqueta de proteína GFP (ciclo 3)
Método de clonación Gateway
Cantidad 6 μg
Vector pDEST, pcDNA
Línea de productos Gateway, pDEST
Para utilizar con (aplicación) Expresión constitutiva