Learn More
Invitrogen™ Baculovirus Expression System with Gateway™ Technology
Descripción
Includes
Mezcla enzimática LR Clonase y tampón de reacción, vectores de destino pDEST8, pDEST10 y pDEST20, solución de proteinasa K (2 μg/μL), control positivo pENTR™-gus y células competentes DH5 Library Efficiency. El kit no incluye las células competentes MAX Efficiency DH10Bac.
- Vectores de destino portadores del promotor de poliedrina para la producción de proteínas nativas (pDEST™8), de fusión de histidina N-terminal (pDEST™10) y de fusión de GST N-terminal (pDEST™20)
- Vector pDEST™10 que contiene sitio de escisión de la proteasa TEV para la eliminación de la etiqueta de fusión después de la purificación de proteínas
Producción y titulación de baculovirus, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | Poliedrina |
| Tipo de producto | Sistema de expresión |
| Contenido y almacenamiento | El sistema de expresión en baculovirus con tecnología Gateway™ incluye mezcla de enzimas LR Clonase™ y tampón de reacción, vectores de destino pDEST™8, pDEST™10 y pDEST™20, solución de proteinasa K (2 μg/μl), control positivo pENTR™-gus y células competentes Library Efficiency™ DH5. El kit no incluye células competentes MAX Efficiency™ DH10Bac™. Almacenar la mezcla enzimática LR Clonase™ y las células competentes a -80°C. Almacenar todos los demás componentes a -20°C. Se garantiza la estabilidad de los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta GST, Etiqueta His (6x), Sin etiquetar |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Vector | pDEST, vectores de baculovirus Gateway |
| Línea de productos | Gateway |