Learn More
Invitrogen™ β-Gal Staining Kit
Código de producto. 10247282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10247282 1 kit 5 ml
1 options
Código de producto. 10247282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K146501
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Suficientes reactivos para teñir cincuenta placas de 60 mM. El kit incluye PBS (solución salina tamponada con fosfato) (10), X-gal, soluciones de tinción A, B y C, 10 soluciones fijadoras y 10 μg de vector de control pcDNA 3.1/His/lacZ.
Determine el porcentaje de células transfectadas que expresan lacZ
  • El lacZ es un gen bacteriano a menudo utilizado como constructor de indicadores en experimentos de transfección eucariota
  • El producto genético del lacZ, la β, -galactosidasa, es resistente a la proteólisis en lisados celulares y su actividad se analiza fácilmente
  • La β-galactosidasa cataliza la hidrólisis de X-gal, produciendo un color azul que puede verse fácilmente bajo el microscopio
  • Detección colorimétrica
Ensayos de beta-galactosidasa/ensayos de actividad enzimática y proteica/proteínas, expresión, aislamiento y análisis/ensayos con indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de tinción β-Gal contiene suficientes reactivos para teñir cincuenta placas de 60 mm. El kit incluye PBS (solución salina tamponada con fosfato) (10), X-gal, soluciones de tinción A, B y C, 10 soluciones fijadoras y 10 µg de vector de control pcDNA™ 3.1/His/lacZ. Guarde los 10 PBS a temperatura ambiente. Todos los demás componentes deben almacenarse a -20°C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de tinción Beta-Gal
Sustrato X-Gal
Cantidad 1 kit
Objetivo Beta-galactosidasa