Learn More
Invitrogen™ β-Gal Assay Kit
Código de producto. 10093072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093072 80 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10093072 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K145501
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
PBS (solución salina tamponada con fosfato) (10), tampón de lisis, tampón de escisión, β-mercaptoetanol, ONPG, tampón de parada.
Proporciona los reactivos necesarios para medir rápidamente los niveles de β-galactosidasa activa expresada en las células transfectadas con plásmidos que expresan el gen lacZ
  • El lacZ es un gen bacteriano a menudo utilizado como constructor de indicadores en experimentos de transfección eucariota
  • El producto genético del lacZ, la β, -galactosidasa, es resistente a la proteólisis en lisados celulares y su actividad se analiza fácilmente
  • La β-galactosidasa cataliza la hidrólisis de la β-galactosidasa como el ortonitrofenil-D-galactopiranósido (ONPG)
  • La hidrólisis de ONPG al anión ONP produce un color amarillo brillante con una absorbencia máxima de 420 nm que se puede cuantificar mediante espectrofotómetro
  • Expresión génica 10.7
  • Detección colorimétrica
Ensayos de beta-galactosidasa, ensayos de actividad enzimática y proteica, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de ensayo β-Gal contiene PBS (solución salina tamponada con fosfato) (10), tampón de lisis, tampón de escisión, β-mercaptoetanol, ONPG, tampón de parada. Almacenar el ONPG a -20 °C. Todos los demás componentes se almacenan a temperatura ambiente o a +4°C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ensayo Beta-Gal
Sustrato ONPG
Cantidad 80 mL
Objetivo Beta-galactosidasa