Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-S Cells
Descripción
Sin material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, factores de crecimiento reducidos, suero reducido, sin componentes xenobióticos El sistema FreeStyle MAX es una tecnología revolucionaria para una producción rápida y de alto rendimiento de proteínas de mamíferos. Esta nueva tecnología de expresión de mamíferos está disponible en dos prácticos formatos. El reactivo MAX Freestyle es un nuevo reactivo basado en lípidos catiónicos diseñado para transfectar células Freestyle con alta eficiencia. El sistema de expresión MAX FreeStyle combina los medios GIBCO™ FreeStyle, el reactivo MAX FreeStyle y las células CHO-S FreeStyle o 293 FreeStyle. El único equipo necesario para utilizar el sistema MAX FreeStyle es una incubadora de CO2 y un agitador de plataforma con matraces en agitación o un cultivo giratorio.
- El sistema MAX Freestyle ofrece: un protocolo rápido y sencillo para la transfección transitoria de células CHO y 293 en cultivos en suspensión
- Proteínas funcionales (cantidades de hasta miligramos) con todas las modificaciones postranslacionales producidas en una semana
- Simplificación de la purificación posterior de proteínas secretadas con el medio Freestyle libre de suero
- Protocolo directo para la ampliación de la producción
- Reemplace la generación de una línea de células estable, que requiere mucho tiempo, con una producción de proteínas funcional a gran escala en una semana
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero, expresión en mamíferos, estirpes celulares de expresión de mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, transfección de plásmidos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, transfección, producción de vacunas víricas
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Células CHO-S FreeStyle™ |
| Contenido y almacenamiento | 1 vial de 1 x 107 células Almacenar en nitrógeno líquido. |
| Tipo de célula | CHO-S |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Especie | Hámster |
| Para utilizar con (aplicación) | C y transfección |
| Línea de productos | Freestyle |
| Tipo de producto | Célula CHO-S |
| Cantidad | 1 ml |
| Cantidad de material de partida | 1 x 107 |
| Mostrar más |