Learn More
Gibco™ Células FreeStyle™ 293F
Descripción
Sin material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, factores de crecimiento reducidos, suero reducido, sin componentes xenogénicos La línea de células FreeStyle 293-F deriva de la línea de células 293 y se destina al uso con el sistema de expresión FreeStyle MAX 293 o el sistema de expresión FreeStyle 293. Las células FreeStyle 293-F se han adaptado al cultivo en suspensión en el medio de expresión FreeStyle 293. Se suministran células congeladas que se pueden descongelar directamente en el medio de expresión FreeStyle 293. La línea de células FreeStyle 293-F se suministra en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión FreeStyle 293 al 90 % y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %
Características de las células FreeStyle 293-F:
- Preparadas para cultivos de bancos de células maestras de pase bajo derivadas de las células 293-F parentales que se han vuelto a clonar por dilución de limitación
- Los cultivos clonales derivados de 293 se mantienen en condiciones sin suero en solo de 30 a 35 de los pases totales
- Adaptadas al crecimiento en suspensión de alta densidad sin sueros. Se pueden mantener en el medio de expresión FreeStyle 293
- Demuestran una transfección de gran eficacia con el reactivo FreeStyle MAX
- Los cultivos en suspensión se pueden transfectar en el medio de expresión FreeStyle 293 sin necesidad de cambiar los medios
- Permite la transfección de células en grandes volúmenes
- Límite de tensión: 0,5-2,5kV
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, expresión de mamíferos, estirpes celulares de expresión de mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, transfección de plásmidos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, transfección
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Células FreeStyle™ 293F |
| Contenido y almacenamiento | 1 vial de 1 × 107 células Almacenar en nitrógeno líquido. |
| Tipo de célula | 293-F |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión y transfección de proteínas |
| Adaptación de los medios | Medio de expresión Freestyle™ 293 |
| Línea de productos | Freestyle |
| Tipo de producto | Célula 293-F |
| Cantidad | 1 ml |
| Tipo de sistema | Freestyle™ |