Learn More
Invitrogen™ pcDNA™5/FRT/TO Vector Kit
Código de producto. 11580856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580856 20μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 11580856 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V652020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Includes
20 μg de cada uno: vectores pcDNAFRT/TO y pcDNAFRT/TO/CAT.
El vector de expresión inducible de 5,1 kb incluye múltiples sitios de clonación con 10 sitios de restricción únicos para facilitar la clonación del gen de interés
  • El plásmido de control, pcDNA5/FRT/TO/CAT, también se incluye para su uso como control positivo para la transfección y la expresión en la línea celular elegida
  • Promotor del citomegalovirus humano híbrido (CMV)/TetO2 para la expresión del gen de interés regulado por tetraciclina de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
  • Sitio diana de recombinación FLP (FRT) para la integración de Flp mediante recombinasa del vector en la línea celular anfitriona Flp-InT-REx
  • Gen de resistencia a la higromicina para una selección de líneas de células estables
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Tipo de entrega Transfección
Agente inductor Tetraciclina
Promotor CMV/TO
Tipo de producto Vector de expresión del sistema Flp-In/T-REx
Agente de selección (eucariótico) Higromicina
Contenido y almacenamiento Contiene 20 μg de cada uno de los vectores pcDNA™FRT⁄TO and pcDNA™FRT⁄TO⁄CAT Conserve los vectores a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pcDNA
Línea de productos Flp-In, T-REx, pcDNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión regulada