Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ Core Kit
Código de producto. 10173712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10173712 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10173712 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K650001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
pFRT/lacZeo: 20 μg, liofilizado en TE, pcDNA6/TR: 20 μg, liofilizado en TE, pOG44: 20 μg, liofilizado en TE, pcDNA5/FRT/TO: 20 μg, liofilizado en TE, pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20 μg, liofilizado en TE primer directo CMV (21-mer): 2 μg, liofilizado en TE primer inverso BGH (18-mer): 2 μg, liofilizado en TE tetraciclina: 5 g
Permite la generación de líneas celulares de mamíferos estables que exhiben la expresión inducible por tetraciclina de genes de interés de la localización genómica específica.
  • Una vez que se haya creado la línea celulares anfitrionas Flp-InT-REx que contiene el sitio FRT integrado, la generación subsiguiente de líneas celulares Flp-InT-REx que expresan genes de interés es rápida y eficiente.
  • Permite la generación de líneas celulares estables isogénicas e inducibles.
  • Permite la selección policlonal de líneas celulares de expresión estables.
  • Para generar la línea celular anfitriona Flp-InT-REx para la expresión génica, primero se transfectará secuencialmente la línea celular de mamíferos con pFRT/lacZeo y pcDNA6/TR, que se integran de forma aleatoria e independiente en el genoma anfitrión.
  • El anterior contiene el sitio FRT (para la recombinación intermolecular homóloga) secuencia abajo del codón de inicio de la fusión lacZ-Zeocin.
  • Este último expresa constitutivamente el represor de tetraciclina, que permitirá regular la actividad del promotor TetO2.
  • El siguiente paso en la generación de una línea celulares inducibles es cotransfeccionar los vectores pOG44 y pcDNA5/FRT/TO (este último contiene un gen de interés bajo el control de CMV regulado por tetraciclina/promotor TetO2) a la línea celular anfitriona.
  • La recombinación homóloga entre los sitios FRT en pcDNA5/FRT/TO y en el cromosoma de la célula anfitrión, catalizada por la recombinasa Flp expresada a partir de pOG44, genera líneas celulares derivadas en las que el gen se ha integrado de forma estable en el cromosoma de la célula anfitrión.
  • Estas células se pueden seleccionar y mantener mediante la resistencia de higromicina y blasticidina adquirida como consecuencia del evento de recombinación.
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Tipo de entrega Transfección
Agente inductor Tetraciclina
Promotor CMV/TO
Tipo de producto Kit básico Flp-In
Agente de selección (eucariótico) Zeocin™, blasticidina, higromicina
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene los siguientes componentes:
• pFRT/lacZeo: 20μg, liofilizado en TE
• pcDNA6/TR: 20μg, liofilizado en TE
• pOG44: 20μg, liofilizado en TE
• pcDNA5/FRT/TO: 20μg, liofilizado en TE
• pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20μg, liofilizado en TE
•cebador directo CMV (21-mer): 2μg, liofilizado en TE
• cebador inverso BGH (18-mer): 2 μg, liofilizado en TE
• Tetraciclina: 5 g
El kit se envía a temperatura ambiente. Conserve los vectores y cebadores a -20°C. conservar la tetraciclina a 4°C, proteger de la luz.
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 1 kit
Vector pFRT
Línea de productos Flp-In, T-REx
Para utilizar con (aplicación) Expresión regulada