Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-CHO Cell Line
Description
Includes
Se suministran 3 x 106 células congeladas en 1 ml de medio completo al 90 % y 10 % de DMSO.
- Estas células contienen un solo sitio de FRT estable integrado en un locus genómico activo transcripcionalmente
- La integración selectiva del vector de expresión de Flp-In garantiza la expresión de alto nivel del gen de interés
- Se crea mediante la transfección de líneas celulares parentales con pFRT/lacZeo y la selección de clones estables resistentes a Zeocin™
- La línea celular Flp-In-CHO fue creada por la transfección de las células CHO con pFRT/lacZeo2 y la selección de clones resistentes a Zeocin™
- Las líneas celulares Flp-In-CHO funcionan bien con vectores Flp-In que expresan el gen del promotor de CMV (pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ y pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™)
Expresión constitutiva, Expresión en mamíferos, líneas celulares de expresión en mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, integración dirigida
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 3 x 106 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Línea de células | Línea celular Flp-In™-CHO |
| Especie | Hámster |
| Etiqueta de proteína | pSec |
| Cantidad | 1 mL |
| Línea de productos | Flp-In |