Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-293 Cell Line
Descripción
Includes
1 x 107 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido.
La línea celular Flp-In 293 está diseñada para la generación rápida de líneas celulares estables que garantizan la expresión de alto nivel de la proteína de interés a partir de un vector de expresión Flp-In. La integración selectiva del vector de expresión de Flp-In garantiza la expresión de alto nivel del gen de interés. La línea celular Flp-In-293 se creó mediante la transfección de las líneas celulares madre con pFRT/lacZeo y la selección de clones estables resistentes a Zeocin™. Las células Flp-In-293 funcionan bien con vectores Flp-In que expresan un gen del promotor del CMV (por ejemplo, pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ y pSecTag/FRT/V5-His-TOPO
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, líneas de células de expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, integración dirigida
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 10E7 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Línea de células | Flp-In™-293 |
| Especie | Humano |
| N.° de celdas | 1 mL |
| Línea de productos | Flp-In |
| Cantidad | 1 mL |