Learn More
Invitrogen™ EveryPrep™ Universal Vacuum Manifold
Código de producto. 10777985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10777985 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10777985 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K211101
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Consta de una cámara doble con placas superiores intercambiables que incluyen una placa superior con rosca Luer-lock, una placa superior de 96 pocillos, una placa de elución de columna mini y una placa de elución de columna maxi
El colector de vacío universal EveryPrep™ está diseñado para la purificación manual rápida de ácidos nucleicos. Ofrece la posibilidad de eluir directamente desde el distribuidor utilizando los nuevos kits mini, medios y maxi para la filtración de plásmidos ChargeSwitch™ Pro y también las preparaciones de columna de centrifugación asistida por vacío y placas de filtro de muchos otros competidores. El colector de vacío universal EveryPrep™ sustituye y consolida todos los colectores anteriores en una unidad de sobremesa que ahorra espacio. El colector reduce al mínimo la manipulación de muestras al permitir el procesamiento directo en paralelo y simultáneo de hasta 96 muestras mediante placas de recogida, bloques de pocillos profundos o microtubos. El uso de vacío elimina la necesidad de centrifugación que consume mucho tiempo. El colector constará de una cámara doble de aluminio con placas superiores intercambiables de una placa superior con rosca Luer-lock, una placa superior de 96 pocillos, una placa de elución de columna mini y una placa de elución de columna maxi.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Colector de vacío
Contenido y almacenamiento Un colector de vacío. Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente