Learn More
Invitrogen™ Electroporation Cuvettes, 0.4 cm
Descripción
Estas cubetas se utilizan durante la introducción del ADN en células de mamíferos, bacterias y levaduras mediante el proceso de electroporación. Entre las características clave se incluyen:
- Compatible con prácticamente todos los dispositivos de electroporación comunes
- Irradiados con gamma y envasados individualmente para garantizar la esterilidad
- Tapón a presión con código de colores para una fácil identificación del tamaño del espacio
Esta cubeta se recomienda para su uso con todas nuestras células competentes en electroporación.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo de electroporación |
| Tipo de producto | Cubeta de electroporación |
| Diámetro (métrico) | 0,4 cm |
| Cantidad | 50 cubetas/bolsa |
| Contenido y almacenamiento | Cada bolsa contiene 50 cubetas estériles envasadas individualmente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |