Learn More
Invitrogen™ Cubetas de electroporación, 0,1 cm
Código de producto. 10573273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10573273 50 unidades paquete de 50
1 options
Código de producto. 10573273 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P41050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    325.65€ / paquete de 50
    Ahorro 24.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
El ADN se puede introducir en las células de mamíferos, bacterias y levaduras mediante electroporación.
Estas cubetas se utilizan durante la introducción del ADN en células de mamíferos, bacterias y levaduras mediante el proceso de electroporación. Entre las características clave se incluyen las siguientes:
  • Compatible con prácticamente todos los dispositivos de electroporación comunes
  • Irradiados con gamma y envasados individualmente para garantizar la esterilidad
  • Tapón a presión con código de colores para una fácil identificación del tamaño del espacio
Esta cubeta se recomienda para su uso con todas nuestras células competentes en electroporación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de electroporación
Tipo de producto Cubeta de electroporación
Diámetro (métrico) 0,1 cm
Cantidad 50 unidades
Contenido y almacenamiento
Cada bolsa contiene 50 cubetas estériles envasadas individualmente. Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente