Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ A. tumefaciens LBA4404 Cells
Código de producto. 10443022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 40 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10443022 5 x 40 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10443022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18313015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Células de Agrobacterium preparadas específicamente para la transformación por electroporación.
  • Contiene un plásmido Ti pAL 4404 desarmado, que solo tiene regiones vir y ori del plásmido Ti
  • Se utiliza para transformar la variedad de especies vegetales, incluyendo el tabaco y la Arabidopsis, con alta eficacia.
  • Eficacia en la transformación: > 5 x 106
  • Electrocompetente
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tubo(s)
Tipo de producto Célula tumefaciens
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C).
Cepa bacteriana o de levadura A. tumefaciens LBA4404
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Especie A. tumefaciens
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 5 x 40 μl
Línea de productos ElectroMAX