Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de ADNg Easy-DNA™
Código de producto. 10750204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10750204 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10750204 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K180001
Includes
El kit Easy-DNA contiene suficientes reactivos para 15–200 muestras, en función del tamaño y el tipo de muestra. Este kit contiene: Solución A de 55 ml (solución de lisis), solución B de 25 ml (solución de precipitación), tampón TE de 100 ml, glucógeno de mejillón de 750 μl (2 mg/ml en agua estéril), ARNasa de 750 μl (2 mg/ml en agua estéril), degradador de proteínas de 750 μl (5 mg/ml en agua estéril)
Los tamaños de las muestras varían, desde un solo folículo piloso hasta 1 gramo de tejido mamífero.
El kit Easy-DNA™ es una forma rápida y fácil de aislar ADN genómico (gDNA) de alta calidad y peso molecular de una amplia gama de células y tipos de tejido. Los tamaños de las muestras pueden variar, desde un solo folículo piloso hasta 1 gramo de tejido mamífero. Otras muestras analizadas incluyen colas de ratón, hojas de plantas, levaduras y células de E. coli. Estas muestras producen ADN de alta calidad con un tamaño promedio de entre 100 kb y 200 kb, adecuado para PCR, hibridación de ADN, construcción de bibliotecas de ADN genómico y otras aplicaciones.
  • Fiabilidad ADN genómico de alta calidad procedente de muestras grandes o pequeñas de células, tejidos, plantas, levaduras, E. coli, sangre e incluso folículos pilosos
  • Sencillez: Para la mayoría de los tipos de muestras, solo se necesitan 4 pasos, que habitualmente tardan menos de 90 minutos en aislar ADN de alta calidad
  • Versatilidad: Un kit es compatible con protocolos optimizados para una variedad de tipos de células y tejidos
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de tejidos y células animales, ADN genómico de bacterias, ADN genómico de planta y hongos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit Easy-DNA™ contiene suficientes reactivos para 15–200 muestras, en función del tamaño y el tipo de muestra.
Este kit contiene:
• 55 ml de solución A (solución de lisis)
• 25 ml de solución B (solución de precipitación)
• 100 ml de tampón TE
• 750 µl de glucógeno de mejillón (2 mg/ml en agua estéril)
• 750 µl de ARNasa (2 mg/ml en agua estéril)
• 750 µl de degradador de proteínas (5 mg/ml en agua estéril)
Almacene el kit a temperatura ambiente. Para el almacenamiento a largo plazo, el glucógeno de mejillón, la ARNasa y el degradador de proteínas pueden almacenarse a -20 °C.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tipo de muestra Bacteria, Células, Hongos, Planta, tejido, Levadura, Virus, Whole Blood, Yeast
Volumen de elución 10 to 150 μL
Tipo de producto final gDNA
Para utilizar con (aplicación) Técnica de Southern, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba < 90 min
Producción ≤850 μg
Cantidad de material de partida Bacteria: ≤109 cells
Cells: ≤108
Hair Follicles: ≤5
Mouse Tails: 1 cm
Plant: ≤50 mg
Tissue: ≤1 g
Virus: ≤750 μL
Whole Blood: ≤2 mL
Yeast: ≤10 mL