Learn More
Invitrogen™ Tampón de carga de muestra de E-Gel™, 1X
Código de producto. 10112098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10112098 4 x 1,25 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 10112098 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10482055
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
El tampón de carga de muestras E-Gel™ se suministra como una solución 1X en tampón que contiene XCFF al 0,0094 % y tartrazina al 0,06 %
Se suministra como una solución 1X lista para usar
El tampón de muestras E-Gel™ está formulado específicamente para obtener el máximo rendimiento en geles E-Gel EX, así como en otros geles E-Gel prefabricados.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 4 x 1,25 ml, Tampón de carga de muestras de E-Gel1 X de  mL
Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante 6 meses como máximo. Para períodos más largos, almacenar a - 20 °C.
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 1X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Tartrazina, xileno cianol, xileno cianol FF (XCFF)
Volumen de carga de muestras 1,25 mL
Formulario Líquido
Compatibilidad del gel Geles de agarosa E-Gel™
Cantidad 4 x 1,25 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Línea de productos E-Gel
Tipo de producto Tampón de carga de muestras