Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa de uso general E-Gel™, 0,8 %
Descripción
Includes
Contiene un paquete múltiple de 18 geles.
- Listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
- No hay geles que verter, tampones que hacer, pasos de tinción o decoloración que realizar ni cajas de gel que montar
- Ofrecen una excelente resolución y claridad en 12 minutos y son excelentes para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
- Geles de 12 pocillos con un solo peine
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un pack múltiple de 18 geles. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 0,8% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Pocillos | 12 pocillo |
| Colorante en gel | Bromuro de etidio |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diseño del pocillo | Peine simple |
| Línea de productos | E-Gel |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |