Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX, 1 %
Código de producto. 10657015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 geles
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
10657015 20 geles paquete de 20
1 options
Código de producto. 10657015 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G402001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Geles prefundidos y de rápida resolución con 11 pocillos y formato apertura
  • Contienen una tinción fluorescente de ácido nucleico exclusiva (excitación: 490 nm, emisión: 520 nm) que se puede ver con luz azul, lo que minimiza los daños en el ADN y permite detectar hasta 1 ng de ADN por banda
  • Separación completa (por peso molecular) en 10 minutos
  • Supervisión en tiempo real de la migración del ADN sin los peligros que implica la luz UV
  • Fácil acceso al gel para extraer bandas de ADN o transferirlo a las membranas para el análisis de Southern blot
  • Muestra una sensibilidad más de cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio, lo que permite el uso de menos muestra por electroforesis.
  • Análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
  • Para abrir el cassette de gel se debe utilizar la cuchilla de gel, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de southern blot
  • Formato de pocillos con peine simple
  • Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
  • Volumen de la muestra; 20μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento E-Gel™ EX 20-Paks contienen 20 geles. Guarde los geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de los geles E-Gel™ EX durante 3 meses si se almacenan adecuadamente.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Volumen de carga de muestras 20 µl
Intervalo de separación De 100 bp a 5 kb
Pocillos 11 pocillo
Colorante en gel Tinción patentada
Contenido del kit E-Gel EX 20-Paks contiene 20 geles.
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 20 geles
Tipo de tampón de muestra Preparativo sin colorantes, no preparativo
Tipo de muestra ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine simple
Línea de productos E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa EX