Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ con tinte de gel de ADN SYBR™ Safe, 1,2%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12080136
Change view
Click to view available options
18 geles
Código de producto.
12080136 18 geles
1 options
Código de producto. 12080136 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G521801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Contiene un paquete múltiple de 18 geles.
Menos peligroso
  • Listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
  • No hay geles que verter, tampones que hacer, pasos de tinción o decoloración que realizar ni cajas de gel que montar
  • Ofrecen una excelente resolución y claridad en 12 minutos y son excelentes para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
  • Geles de 12 pocillos con un solo peine
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Contiene un pack múltiple de 18 geles. Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 1,2%
Tipo de gel E-Gel
Pocillos 12 pocillo
Colorante en gel SYBR Safe
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine simple
Línea de productos E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa