Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 High Range DNA Marker
Descripción
Includes
El marcador de ADN de rango alto E-Gel™ se suministra a 10μg/ml en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm de EDTA, azul de bromofenol al 0,0025 %, glicerol al 5 %; para 100 aplicaciones
Diseñado específicamente para la separación de banda transparente en geles E-Gel™ 96, esta escalera contiene cinco bandas con un tamaño de 400 a 10.000 bp. Esta escalera se suministra mezclada previamente en un tampón de carga E-Gel optimizado. Compatible con geles E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Escalera de ADN de rango alto E-Gel 96 de 2 x 1 ml • Tampón de carga de muestras E-Gel 1X de 1 ml Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante un máximo de seis meses. Durante periodos más largos, almacenar a -20 °C. |
| Concentración | 0,005 µg/µL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | 400 bp - 10.000 bp |
| Volumen (métrico) | 2 x 1000 µl |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa E-Gel™ |
| Cantidad | 100 aplicaciones |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco |
| Mostrar más |