Learn More
Invitrogen™ Marcador de ADN E-Gel™ de 50 kb
Código de producto. 10122348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 applications
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10122348 100 applications 100 reacciones
1 options
Código de producto. 10122348 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10488099
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Formulado específicamente para obtener el máximo rendimiento de los geles E-Gel EX y de otros geles E-Gel prefabricados
La escalera de ADN de 50 bp Invitrogen E-Gel está diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 50 bp a 2500 bp. La escalera de ADN de 50 bp E-Gel consta de 17 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 2500, 800 y 350 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de 50 bp E-Gel está específicamente formulada para proporcionar un rendimiento óptimo en geles de agarosa prefundidos E-Gel.
Características destacadas de la escalera de ADN de 50 bp E-Gel:
  • Rendimiento: optimizada para su uso en geles de agarosa E-Gel
  • Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables, y estable a temperatura ambiente hasta seis meses
  • Lista para su uso: mezclada previamente con tampón de carga
  • Cómoda: provista con tampón de carga de muestras 1X E-Gel
  • Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Uso del producto
La escalera de ADN bicatenario se puede visualizar en geles de agarosa E-Gel al 2 %. La escalera está diseñada con una intensidad uniforme de bandas de ADN para una visión clara de cada banda. Una cantidad exacta de ADN en cada banda permite la cuantificación aproximada de las muestras de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Escalera de ADN de 50 bp E-Gel de 2 x 1 ml
• Tampones de carga de muestras 1X E-Gel de 1 ml
Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante un máximo de seis meses.
Durante periodos más largos, almacenar a -20 °C.
Concentración 0,025 µg/µL
Tipo de gel Agarosa
Listo para cargar Sí
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños 50 bp - 2500 bp
Volumen (métrico) 2 x 1000 µl
Compatibilidad del gel Geles de agarosa E-Gel™
Cantidad 100 applications
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual
Tipo de producto Marcador de peso molecular
System Type E-Gel™