Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10662244
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
10662244 Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations cada uno
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 mL cada uno
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 mL 10 ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 mL 50 ml
10079312 Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10 ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 mL cada uno
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL 2 ml
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 mL 10 ml
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 2 ml
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 mL cada uno
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL cada uno
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 mL cada uno
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 mL cada uno
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10662244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 60101
Includes
Estreptavidina Dynabeads M-280 de 1 mL (gránulos magnéticos de 2,8μm con estreptavidina covalente recombinante ligada, proporcionada en PBS, pH 7,4 y con 0,1 % de BSA y 0,02 % de NaN3 añadido como conservante). 15 ml de solución de enlace y 15 ml de solución de lavado. El contenido del kit es suficiente para 200 aislamientos.
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
La elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones. La cantidad de ADN biotinilado inmovilizado dependerá del tamaño del fragmento. Debido a un impedimento estérico, la eficacia de la unión se reduce significativamente cuando el tamaño del fragmento supera los 2 KB. La solución de unión especialmente diseñada suministrada en Dynabeads kilobaseBINDER; el kit contiene un activador de inmovilización patentado que aumenta significativamente la capacidad de unión para grandes fragmentos de ADN bicatenario.
  • Mayor capacidad de unión para moléculas de ADNc de >2 kb
  • Aislamiento de cromatina en cuestión de minutos
  • Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación
  • Diámetro de microesferas: 2,8 μm
  • Concentración: 10mg/mL
  • Compatible con alto rendimiento
  • Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de reacción secuencial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mg⁄ml, 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: Estreptavidina Dynabeads™ M-280 de 1 mL (gránulos magnéticos de 2,8 µm
con estreptavidina covalente recombinante ligada, proporcionada en PBS, pH 7,4 y con 0,1 % de BSA y
0,02 % de NaN3 añadido como conservante). 15 ml de solución de enlace y 15 ml de solución
de lavado. El contenido del kit es suficiente para 200 aislamientos.
Almacenar a 2-8° C
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Tipo de producto Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Formato Microesferas en suspensión, Beads in Suspension
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Tipo de ligando Estreptavidina
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 2.8 μm (CV < 5%), 2,8 μm
Línea de productos DYNAL™, Dynabeads™, kilobaseBINDER™
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Funcionalidad de superficie Activado por tosilo, hidrófobo
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Purification of large biotinylated DNA fragments from complex mixtures such as PCR or restriction digestion reactions
Cantidad 200 Isolations
Propiedad de unión 490-750 pmol free biotin/mg beads
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485