Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10079312
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Estreptavidina, Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 ml
50 ml
cada uno
paquete de 200
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10079312 Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10 ml
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 mL cada uno
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 mL 10 ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 mL 50 ml
15544364 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 mL 10 ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 mL cada uno
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL 2 ml
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 mL 10 ml
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 2 ml
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 mL cada uno
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL cada uno
15534364 Estreptavidina, Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL 100 ml
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 mL cada uno
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 mL cada uno
10662244 Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations cada uno
15524364 Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations paquete de 200
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10079312 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 65602
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Estos gránulos uniformes y superparamagnéticos poseen un diámetro de 1 μm, con una monocapa (y no una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie y bloqueada mediante seroalbúmina bovina (BSA). La monocapa de estreptavidina hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Las microesferas muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial.
  • La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Microesferas de baja carga y neutras, óptimas para la unión de proteínas, péptidos y anticuerpos
  • Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
  • Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
  • Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
  • Alta reproducibilidad entre lotes, lo que garantiza resultados uniformes
Inmunoprecipitación, purificación de péptidos y proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Microesferas de 950-1500 pmoles/mg
Concentración 10 mg/ml
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: Dynabeads™ (1 µm) con estreptavidina recombinante acoplada covalentemente. Se suministra en PBS, pH de 7,4 con 0,1 % de BSA y 0,02 % de NaN3.
Almacenar a: 2 °C a 8 °C
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Formato Microesferas en suspensión, Beads in Suspension
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Especie del huésped Recombinante
Tipo de ligando Estreptavidina
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 1 μm (CV < 5%), 1 μm
Línea de productos Dynabeads™, MyOne™
Diana de purificación Biotina
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Distribución de tamaño CV <5 %
Funcionalidad de superficie Activado por tosilo, hidrófobo
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions
Cantidad 10 ml
Estado normativo RUO
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485