Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse CD4 Cells Kit
Descripción
Includes
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Las células CD4 de ratón Dynabeads Untouched proporcionan Dynabeads de 4,5 μm superparamagnéticos (con un anticuerpo IgG policlonal de oveja unido a la superficie del gránulo) y una mezcla de anticuerpos monoclonales, diseñados de forma conjunta para el agotamiento de leucocitos CD4 negativos de suspensiones de células únicas del bazo del ratón o de los ganglios linfáticos. Tras el procedimiento de agotamiento, las células CD4+ de ratón, aisladas negativamente e intactas, son puras, viables y están listas para usar en cualquier aplicación posterior.
- Aislamiento rápido de CD4 de ratón intactas
- Células T: no se necesitan columnas
- Las células CD4+ T de ratón puras y viables están listas para cualquier aplicación posterior
- Capacidad: Procesa aproximadamente 1 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (CD4)
- Método de aislamiento: Aislamiento negativo
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Ratón
- Tipo de muestra: Ganglio linfático, bazo
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 celdas por aislamiento
- Especie diana: Ratón
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento celular, aislamiento de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (CD4) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: 20 ml de Mouse Depletion Dynabeads™ y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos monoclonales hacia CD8, CD11b, CD16/32, CD45R y Ter-119. Estos reactivos son suficientes para procesar ∼1×109 células. Almacenar los componentes del kit a entre 2 °C y 8 °C. |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesa ∼1x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 2 x 10 mL |
| Reactividad | Ratón |
| Mehr anzeigen |