Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human T Cells Kit
Código de producto. 10033093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10033093 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10033093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11344D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Depletion Dynabeads de 10 ml y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A)
Utilice este kit para aislar células T intactas puras y viables de CMSP mediante aislamiento negativo.
El kit agota las células B, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células T humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células T sin gránulos y anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
  • Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células T humanas intactas
  • Fácil de usar y de ampliar
  • No se requieren columnas
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 1 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Células T (población total)
  • Producto final: Células
  • Método de aislamiento: Aislamiento negativo
  • Número de reacciones: 100 aislamientos
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Tipo de muestra: CMSP
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
  • Especie diana: Humano
Metodología:
Se añade a la muestra una mezcla de anticuerpos hacia las células no T y se permite que se unan a las células. Se añaden Dynabeads que se unirán a las células etiquetadas con anticuerpos durante una breve incubación. Las células unidas a gránulos se separan rápidamente en el imán y se descartan. El resto de células T humanas, aisladas negativamente e intactas, pueden analizarse directamente en el citómetro de flujo y utilizarse en cualquier aplicación.
Una estrategia de aislamiento negativo aísla células puras y verdaderamente intactas. Cuando la máxima pureza celular es crítica, se recomienda una estrategia positiva de aislamiento celular.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T (población total)
Contenido y almacenamiento El kit contiene: Dynabeads™ de agotamiento de 10 ml y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A).
Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2-8° C
Tipo de producto Kit de células
Tipo de producto final Células
Tecnología de aislamiento Aislamiento negativo
N.° de celdas Procesa ∼1x10^9 células en total
Nº de pruebas 100 aislamientos
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads, Untouched
Cantidad 1 kit
Tipo de muestra CMSP
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 PBMC por aislamiento
Especies diana Humano