Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human NK Cells Kit
Descripción
Includes
Depletion MyOne de 10 mL; SA Dynabeads y mezcla de anticuerpos de 2 mL con anticuerpos monoclonales biotinilados a CD3, CD14, CD36, HLA de clase II, CD123 y CD235a (Glicoforina A) humanas
El kit agota las células T, las células B, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células NK humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células NK sin gránulos y anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
- Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células NK humanas intactas
- Fácil de usar y de ampliar
- No se requieren columnas
- Capacidad: Procesa aproximadamente 1 x 109 células/kit
- Tipo de célula: Células NK
- Método de aislamiento: Aislamiento negativo
- Número de reacciones: 20 reacciones
- Viabilidad de salida: >99 %
- Tipo de muestra: MNC
- Material inicial (nº de células): aproximadamente 5 x 107 células/prueba
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células NK |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: Depletion MyOne™ SA Dynabeads™ de 10 mL y mezcla de anticuerpos de 2 mL con anticuerpos monoclonales biotinilados a CD3, CD14, CD36, HLA de clase II, CD123 y CD235a (Glicoforina A) humanas. Almacenar a 2-8° C |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tipo de producto final | Células |
| Formato | Gráfico de |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesos ∼1x10^9 células⁄kit |
| Nº de pruebas | 20 |
| Viabilidad de la salida | >99 % |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads, Untouched |
| Mostrar más |