Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit
Description
Includes
Dynabeads de agotamiento de 10 ml y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A)
Dynabeads Untouched; el kit de células T CD8 humanas agota las células T CD4+, las células B, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células T CD8+ humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células T CD8+ sin gránulos ni anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
- Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células T CD8+ humanas intactas
- Fácil de usar y de ampliar
- No se requieren columnas
- Capacidad: Procesa aproximadamente 1 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (CD8)
- Producto final: Células
- No compatible con alto rendimiento
- Método de aislamiento: Aislamiento negativo
- Número de reacciones: 100 aislamientos
- Viabilidad de salida: >95 %, >98 %
- Tipo de muestra: CMSP
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Células T (CD8) |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: Dynabeads™ de agotamiento de 10 ml y 2 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A). Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele. |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tipo de producto final | Células |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesa ∼1x10^9 células en total |
| Nº de pruebas | 100 aislamientos |
| Viabilidad de la salida | >95 %, >98 % |
| Show More |